2-Brom-4-fluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
CA-4002-5G CA-4002-25G CA-4002-100G
COBBCA-4002-5GEA 0 EUR
COBBCA-4002-5G COBBCA-4002-25G COBBCA-4002-100G
2-Brom-4-fluorbenzoesäure
2-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 173…175 °C
MDL: MFCD00055370
CAS-Nummer: 1006-41-3