2-Brom-4-methylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Brom-4-methyl-4H-imidazol
HI-1178-5G HI-1178-1G
COBBHI-1178-5GEA 584 EUR
COBBHI-1178-5G COBBHI-1178-1G
2-Brom-4-methylimidazol
2-Bromo-4-methylimidazole
Formel: C₄H₅BrN₂
Molecular Weight: 161 g/mol
MDL: MFCD06659904
CAS-Nummer: 23328-88-3