2-Brom-4-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Bromo-4-picoline
PY-7764-100G PY-7764-25G PY-7764-5G
COBBPY-7764-100GEA 127 EUR
COBBPY-7764-100G COBBPY-7764-25G COBBPY-7764-5G
2-Brom-4-methylpyridin
2-Brom-4-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172.02 g/mol
Siedepunkt: 42…44 °C (0.6 mmHg)
Schmelzpunkt: 218…228 °C
Dichte: 1.545 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00082590
CAS-Nummer: 4926-28-7