2-Brom-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4384-5G CA-4384-25G CA-4384-1G
COBBCA-4384-5GEA 63.2 EUR
COBBCA-4384-5G COBBCA-4384-25G COBBCA-4384-1G
2-Brom-4-nitrobenzoesäure
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Molecular Weight: 246,02 g/mol
MDL: MFCD00234252
CAS-Nummer: 16426-64-5