Methyl-2-brom-4-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Brom-4-nitrobenzoesäuremethylester
CA-4572-5G CA-4572-25G CA-4572-1G
COBBCA-4572-5GEA 58.4 EUR
COBBCA-4572-5G COBBCA-4572-25G COBBCA-4572-1G
Methyl-2-brom-4-nitrobenzoat
Methyl-2-brom-4-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆BrNO₄
Molecular Weight: 260,04 g/mol
MDL: MFCD07779271
CAS-Nummer: 100959-22-6