2-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-8059-5G OT-8059-25G OT-8059-1G
COBBOT-8059-5GEA 0 EUR
COBBOT-8059-5G COBBOT-8059-25G COBBOT-8059-1G
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O
MDL: MFCD04973760
CAS-Nummer: 102684-91-3