2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Brom-5-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
558435-1G 558435-5G
SIAL558435-1GEA 56.2 EUR
SIAL558435-1G SIAL558435-5G
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃BrClF₃O₂S
Molecular Weight: 323,52 g/mol
Siedepunkt: 230…231 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD03094395
CAS-Nummer: 176225-08-4
UN: 3265
ADR: 8,II