2-Brom-5-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7032-25G PY-7032-5G PY-7032-100G
COBBPY-7032-25GEA 38.5 EUR
COBBPY-7032-25G COBBPY-7032-5G COBBPY-7032-100G
2-Brom-5-chlorpyridin
2-Bromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
Molecular Weight: 192.44 g/mol
MDL: MFCD00234006
CAS-Nummer: 40473-01-6