2-Brom-5-fluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
CA-4003-25G CA-4003-100G
COBBCA-4003-25GEA 0 EUR
COBBCA-4003-25G COBBCA-4003-100G
2-Brom-5-fluorbenzoesäure
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
MDL: MFCD00142874
CAS-Nummer: 394-28-5