2-Brom-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
FL13447.POR
013447-5G
CHMPFL13447.POREA
0
EUR
CHMPFL13447.POR
FLUO013447-5G
2-Brom-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd
2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₇BrO₃ Molecular Weight: 231,05 g/mol |
MDL:
MFCD00195552 CAS-Nummer: 2973-59-3 EINECS: 426-540-0 |