2-Brom-5-hydroxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
PY-7274-1G
PY-7274-25G
PY-7274-5G
COBBPY-7274-1GEA
0
EUR
COBBPY-7274-1G
COBBPY-7274-25G
COBBPY-7274-5G
2-Brom-5-hydroxypyridin
2-Brom-5-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄BrNO |
MDL:
MFCD04114184 CAS-Nummer: 55717-45-8 |