2-Brom-5-methoxybenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4278-5G
CA-4278-25G
CA-4278-100G
COBBCA-4278-5GEA
26
EUR
COBBCA-4278-5G
COBBCA-4278-25G
COBBCA-4278-100G
2-Brom-5-methoxybenzoesäure
2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₇BrO₃ Molecular Weight: 231,05 g/mol |
MDL:
MFCD00020214 CAS-Nummer: 22921-68-2 EINECS: 245-329-2 |