2-Brom-5-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-5-picoline
OT-0356-25G OT-0356-5G OT-0356-100G
COBBOT-0356-25GEA 51.3 EUR
COBBOT-0356-25G COBBOT-0356-5G COBBOT-0356-100G
2-Brom-5-methylpyridin
2-Brom-5-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172,02 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 152,5 °C
MDL: MFCD00209553
CAS-Nummer: 3510-66-5