2-Brom-5-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OT-0312-5G
OT-0312-25G
OT-0312-100G
COBBOT-0312-5GEA
38.8
EUR
COBBOT-0312-5G
COBBOT-0312-25G
COBBOT-0312-100G
2-Brom-5-nitropyridin
2-Bromo-5-nitropyridine
Formel:
C₅H₃BrN₂O₂ Molecular Weight: 203 g/mol |
MDL:
MFCD00006222 CAS-Nummer: 4487-59-6 EINECS: 224-777-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |