2-Brom-6-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7403-1G
OS-7403-25G
OS-7403-100G
OS-7403-5G
COBBOS-7403-1GEA
25.5
EUR
COBBOS-7403-1G
COBBOS-7403-25G
COBBOS-7403-100G
COBBOS-7403-5G
2-Brom-6-chlorpyridin
2-Bromo-6-chloropyridine
Formel:
C₅H₃BrClN Molecular Weight: 192.44 g/mol |
MDL:
MFCD00181262 CAS-Nummer: 5140-72-7 EINECS: 225-904-4 |