2-Brom-6-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7708-1G
OS-7708-25G
OS-7708-5G
COBBOS-7708-1GEA
0
EUR
COBBOS-7708-1G
COBBOS-7708-25G
COBBOS-7708-5G
2-Brom-6-fluorpyridin
2-Bromo-6-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃BrFN |
MDL:
MFCD03095258 CAS-Nummer: 144100-07-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |