6-Brom-o-toluylsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-6-methylbenzoic acid
CA-4005-1G
CA-4005-5G
CA-4005-25G
COBBCA-4005-1GEA
51.3
EUR
COBBCA-4005-1G
COBBCA-4005-5G
COBBCA-4005-25G
6-Brom-o-toluylsäure
6-Brom-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215,05 g/mol |
MDL:
MFCD01310788 CAS-Nummer: 90259-31-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |