2-Brom-6-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
OS-7438-25G OS-7438-100G
COBBOS-7438-25GEA 51.3 EUR
COBBOS-7438-25G COBBOS-7438-100G
2-Brom-6-methylpyridin
2-Brom-6-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172.02 g/mol
MDL: MFCD00040743
CAS-Nummer: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4