2-Brombenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Brombenzolsulfonsäureamid
HC-6577-5G
HC-6577-25G
HC-6577-1G
COBBHC-6577-5GEA
98.3
EUR
COBBHC-6577-5G
COBBHC-6577-25G
COBBHC-6577-1G
2-Brombenzolsulfonamid
2-Brombenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆BrNO₂S Molecular Weight: 236,09 g/mol |
MDL:
MFCD00173662 CAS-Nummer: 92748-09-9 |