2-Brombenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Brombenzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
644609-1G 644609-5G
SIAL644609-1GEA 32.4 EUR
SIAL644609-1G SIAL644609-5G
2-Brombenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
2-Brombenzolsulfonamid
Formel: C₆H₆BrNO₂S
Molecular Weight: 236,09 g/mol
MDL: MFCD00173662
CAS-Nummer: 92748-09-9