2-Chlor-1-methylimidazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-1-methyl-1H-imidazol
H51867.MD
H51867.03
H51867.MDEA
72.6
EUR
H51867.MD
H51867.03
2-Chlor-1-methylimidazol ≥97%
2-Chloro-1-methylimidazole
Purity: 97+%
CAS No.: 253453-91-7
Molecular Formula: C4H5ClN2
Formula Weight: 116.55
Melting Point: -10°
MDL No.: MFCD02179531
Formel:
C₄H₅ClN₂ Molecular Weight: 116.55 g/mol Schmelzpunkt: –10 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179531 CAS-Nummer: 253453-91-7 |