2-Chlor-1-methylpyridiniumiodid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlorpyridin 1-methoiodid
A12820.14 A12820.22 A12820.36
A12820.14EA 46.2 EUR
A12820.14 A12820.22 A12820.36
2-Chlor-1-methylpyridiniumiodid ≥97%
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Purity: 97% CAS No.: 14338-32-0 Molecular Formula: C6H7ClIN Formula Weight: 255.49 Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 3572320 Merck Reference: 14,6301 MDL No.: MFCD00011984
Formel: C₆H₇ClIN
Molecular Weight: 255,49 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 200 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011984
CAS-Nummer: 14338-32-0
EINECS: 238-288-7
Merck Index: 14,6301