2-Chlor-1-methylpyridiniumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Chlorpyridin 1-methoiodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
198005-100G 198005-10G 198005-25G
SIAL198005-100GEA 160 EUR
SIAL198005-100G SIAL198005-10G SIAL198005-25G
2-Chlor-1-methylpyridiniumiodid, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Formel: C₆H₇ClIN
Molecular Weight: 255,49 g/mol
Schmelzpunkt: 207 °C
MDL: MFCD00011984
CAS-Nummer: 14338-32-0
EINECS: 238-288-7