2-Chlor-3-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7515-5G
OS-7515-25G
OS-7515-100G
COBBOS-7515-5GEA
0
EUR
COBBOS-7515-5G
COBBOS-7515-25G
COBBOS-7515-100G
2-Chlor-3-fluorpyridin
2-Chloro-3-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃ClFN |
MDL:
MFCD03095302 CAS-Nummer: 17282-04-1 UN: 2810 ADR: 6.1,II |