2-Chlor-3-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
PY-1445-1G PY-1445-5G
COBBPY-1445-1GEA 0 EUR
COBBPY-1445-1G COBBPY-1445-5G
2-Chlor-3-methoxypyridin
2-Chloro-3-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO
MDL: MFCD03426022
CAS-Nummer: 52605-96-6
EINECS: 258-039-6