Methyl-2-chloracetoacetat 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Chlor-3-oxobuttersäuremethylester, 2-Chloracetessigsäuremethylester

179900100 179900500
ACRO179900100EA 88.1 EUR
ACRO179900100 ACRO179900500
Methyl-2-chloracetoacetat 95%
Methyl-2-chloracetoacetat
Formel: C₅H₇ClO₃
Molecular Weight: 150,56 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 1,24 g/cm³
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008757
CAS-Nummer: 4755-81-1
EINECS: 225-286-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4455 to 1.4475 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR