2-Chlor-4-cyanbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Chlor-4-cyanbenzolsulfochlorid, 2-Chlor-4-cyanbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Chlor-4-cyanbenzol-1-sulfonylchlorid
SEW01377.0001
SEW01377.250
MAYBSEW01377.0001EA
0
EUR
MAYBSEW01377.0001
MAYBSEW01377.250
2-Chlor-4-cyanbenzolsulfonylchlorid
2-Chlor-4-cyanbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₂NO₂S Molecular Weight: 236,08 g/mol |
MDL:
MFCD00177089 CAS-Nummer: 254749-11-6 UN: 2923 ADR: 8,III |