2-Chlor-4-cyanbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Chlor-4-cyanbenzolsulfochlorid, 2-Chlor-4-cyanbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Chlor-4-cyanbenzol-1-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638870-1G 638870-5G
SIAL638870-1GEA 89.8 EUR
SIAL638870-1G SIAL638870-5G
2-Chlor-4-cyanbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-cyanbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂NO₂S
Molecular Weight: 236,08 g/mol
MDL: MFCD00177089
CAS-Nummer: 254749-11-6
UN: 2923
ADR: 8,III