2-Chlorisonicotinonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Chlor-4-cyanpyridin, 2-Chlor-4-pyridincarbonitril, 2-Chlor-4-pyridincarbonsäurenitril
BK-4524-100G BK-4524-25G
COBBBK-4524-100GEA 170 EUR
COBBBK-4524-100G COBBBK-4524-25G
2-Chlorisonicotinonitril
2-Chlorisonicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
Molecular Weight: 138.56 g/mol
MDL: MFCD00174318
CAS-Nummer: 33252-30-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III