2-Chlor-4-fluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4386-100G CA-4386-25G
COBBCA-4386-100GEA 124 EUR
COBBCA-4386-100G COBBCA-4386-25G
2-Chlor-4-fluorbenzoesäure
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Molecular Weight: 174.56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010615
CAS-Nummer: 2252-51-9
EINECS: 218-845-0