2-Chlor-4-hydroxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
PY-7235-1G PY-7235-25G PY-7235-5G
COBBPY-7235-1GEA 25.5 EUR
COBBPY-7235-1G COBBPY-7235-25G COBBPY-7235-5G
2-Chlor-4-hydroxypyridin
2-Chlor-4-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄ClNO
Molecular Weight: 129.55 g/mol
MDL: MFCD01646108
CAS-Nummer: 17368-12-6
EINECS: 241-399-3