2-Chlor-4-iod-3-methylpyridin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-4-iod-3-picolin
H50107.03 H50107.06
H50107.03EA 122 EUR
H50107.03 H50107.06
2-Chlor-4-iod-3-methylpyridin 95%
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Purity: 95% CAS No.: 153034-88-9 Molecular Formula: C6H5ClIN Formula Weight: 253.47 Melting Point: 106-107° MDL No.: MFCD03095293
Formel: C₆H₅ClIN
Molecular Weight: 253.47 g/mol
Schmelzpunkt: 106…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095293
CAS-Nummer: 153034-88-9