2-Chlor-4-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7265-5G PY-7265-1G
COBBPY-7265-5GEA 0 EUR
COBBPY-7265-5G COBBPY-7265-1G
2-Chlor-4-methoxypyridin
2-Chloro-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO
Siedepunkt: 229…230 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,258 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD02093951
CAS-Nummer: 17228-69-2