2-Chlor-4-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7495-5G
OS-7495-25G
OS-7495-1G
COBBOS-7495-5GEA
38.2
EUR
COBBOS-7495-5G
COBBOS-7495-25G
COBBOS-7495-1G
2-Chlor-4-nitropyridin
2-Chloro-4-nitropyridine
Formel:
C₅H₃ClN₂O₂ Molecular Weight: 158,54 g/mol Schmelzpunkt: 53,5…54 °C |
MDL:
MFCD00661454 CAS-Nummer: 23056-36-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |