2-Chlorisonicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Chlorpyridin-4-carbonsäure, 2-Chlor-4-pyridincarbonsäure
CA-4039-25G
CA-4039-100G
COBBCA-4039-25GEA
50.3
EUR
COBBCA-4039-25G
COBBCA-4039-100G
2-Chlorisonicotinsäure
2-Chlorisonicotinsäure
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Molecular Weight: 157,56 g/mol |
MDL:
MFCD00191402 CAS-Nummer: 6313-54-8 |