2-Chlorisonicotinamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7835-1G PY-7835-25G PY-7835-5G
COBBPY-7835-1GEA 38.2 EUR
COBBPY-7835-1G COBBPY-7835-25G COBBPY-7835-5G
2-Chlorisonicotinamid
2-Chlorisonicotinamid
Formel: C₆H₅ClN₂O
Molecular Weight: 156.57 g/mol
MDL: MFCD00221401
CAS-Nummer: 100859-84-5