2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
PY-7201-100G PY-7201-25G
COBBPY-7201-100GEA 0 EUR
COBBPY-7201-100G COBBPY-7201-25G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…31 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042225
CAS-Nummer: 52334-81-3
EINECS: 257-856-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III