6-Chlornicotinonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Chlor-5-pyridincarbonitril, 6-Chlornicotinsäurenitril, 2-Chlor-5-cyanpyridin, 2-Chlor-5-pyridincarbonsäurenitril
CA-4304-25G
CA-4304-100G
CA-4304-5G
COBBCA-4304-25GEA
121
EUR
COBBCA-4304-25G
COBBCA-4304-100G
COBBCA-4304-5G
6-Chlornicotinonitril
6-Chlornicotinonitril
Formel:
C₆H₃ClN₂ Molecular Weight: 138.56 g/mol |
MDL:
MFCD00084941 CAS-Nummer: 33252-28-7 UN: 3439 ADR: 6.1 III |