2-Chlor-5-fluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
CA-4098-25G CA-4098-100G CA-4098-5G
COBBCA-4098-25GEA 0 EUR
COBBCA-4098-25G COBBCA-4098-100G COBBCA-4098-5G
2-Chlor-5-fluorbenzoesäure
2-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
MDL: MFCD00156967
CAS-Nummer: 2252-50-8