2-Chlor-5-hydroxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-5-pyridinol, 6-Chloro-3-pyridinol
PY-7270-5G
PY-7270-25G
PY-7270-1G
COBBPY-7270-5GEA
50.9
EUR
COBBPY-7270-5G
COBBPY-7270-25G
COBBPY-7270-1G
2-Chlor-5-hydroxypyridin
2-Chlor-5-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄ClNO Molecular Weight: 129.55 g/mol |
MDL:
MFCD00234050 CAS-Nummer: 41288-96-4 |