2-Chlor-5-methyl-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Chlor-3-nitro-5-picolin
OT-0059-100G
OT-0059-5G
OT-0059-25G
OT-0059-1G
COBBOT-0059-100GEA
310
EUR
COBBOT-0059-100G
COBBOT-0059-5G
COBBOT-0059-25G
COBBOT-0059-1G
2-Chlor-5-methyl-3-nitropyridin
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Molecular Weight: 172,57 g/mol |
MDL:
MFCD02070020 CAS-Nummer: 23056-40-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |