2-Chlor-5-methyl-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Chlor-3-nitro-5-picolin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
705918-1G 705918-5G
SIAL705918-1GEA 25 EUR
SIAL705918-1G SIAL705918-5G
2-Chlor-5-methyl-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 172,57 g/mol
MDL: MFCD02070020
CAS-Nummer: 23056-40-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III