2-Chlor-5-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-5-picoline
OS-7529-100G OS-7529-25G OS-7529-5G
COBBOS-7529-100GEA 130 EUR
COBBOS-7529-100G COBBOS-7529-25G COBBOS-7529-5G
2-Chlor-5-methylpyridin
2-Chlor-5-methylpyridin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127.57 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (30 mmHg)
Dichte: 1.169 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00792460
CAS-Nummer: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0