2-Chlor-5-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OT-0346-25G OT-0346-100G
COBBOT-0346-25GEA 0 EUR
COBBOT-0346-25G COBBOT-0346-100G
2-Chlor-5-nitropyridin
2-Chloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006240
CAS-Nummer: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3