2-Chlor-6-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1127-100G PY-1127-25G PY-1127-5G
COBBPY-1127-100GEA 0 EUR
COBBPY-1127-100G COBBPY-1127-25G COBBPY-1127-5G
2-Chlor-6-(trifluormethyl)pyridin
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
MDL: MFCD00042226
CAS-Nummer: 39890-95-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III