2-Chlor-6-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7524-5G
OS-7524-25G
OS-7524-100G
COBBOS-7524-5GEA
21.9
EUR
COBBOS-7524-5G
COBBOS-7524-25G
COBBOS-7524-100G
2-Chlor-6-fluorpyridin
2-Chloro-6-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃ClFN Molecular Weight: 131.54 g/mol |
MDL:
MFCD00077483 CAS-Nummer: 20885-12-5 |