2-Chlor-6-methoxy-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
PY-7359-25G
PY-7359-1G
PY-7359-5G
COBBPY-7359-25GEA
63.4
EUR
COBBPY-7359-25G
COBBPY-7359-1G
COBBPY-7359-5G
2-Chlor-6-methoxy-3-nitropyridin
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₅ClN₂O₃ Molecular Weight: 188.57 g/mol |
MDL:
MFCD00130268 CAS-Nummer: 38533-61-8 EINECS: 253-989-8 |