2-Chlor-6-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
OS-7654-5G OS-7654-25G OS-7654-100G
COBBOS-7654-5GEA 26.2 EUR
COBBOS-7654-5G COBBOS-7654-25G COBBOS-7654-100G
2-Chlor-6-methoxypyridin
2-Chloro-6-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO
Molecular Weight: 143.57 g/mol
Siedepunkt: 39…40 °C (0.3 mmHg)
Dichte: 1.207 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006265
CAS-Nummer: 17228-64-7
EINECS: 241-264-9