2-Chlor-6-methyl-5-nitropyridin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Chlor-2-methyl-3-nitropyridin, 2-Chlor-5-nitro-6-picolin, 6-Chlor-3-nitro-2-picolin

360820010 360820050
ACRO360820010EA 29.8 EUR
ACRO360820010 ACRO360820050
2-Chlor-6-methyl-5-nitropyridin 98%
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 172.57 g/mol
Schmelzpunkt: 54…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234160
CAS-Nummer: 22280-60-0
UN: 2811
ADR: 6.1 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR