2-Chlor-6-methylpyridin

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung

Synonyme: 6-Chlor-2-picolin

OS-7543-5G OS-7543-25G OS-7543-100G
COBBOS-7543-5GEA 26.2 EUR
COBBOS-7543-5G COBBOS-7543-25G COBBOS-7543-100G
2-Chlor-6-methylpyridin
2-Chlor-6-methylpyridin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127.57 g/mol
Siedepunkt: 64
Dichte: 1.1506 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006245
CAS-Nummer: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR